Learn More
CD49f Rat anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: GoH3, BD
Rat Monoclonal Antibody
217.91 € - 520.20 €
Spezifikation
Antigen CD49f
Klon GoH3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 421
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15802069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562598
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15892049
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562582
100 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The GoH3 monoclonal antibody specifically binds to CD49f which is also known as integrin α6 chain. CD49f is a ∽150 kDa type I transmembrane glycoprotein that belongs to the integrin alpha chain family of extracellular matrix and cell adhesion receptors. The integrin α6 subunit associates with the integrin β1 chain (CD29) to form VLA-6 and with the integrin β4 chain (CD104) to form the integrin α6β4 complex, also known as the laminin and kalinin receptor. CD49f is expressed mainly on T cells, monocytes, platelets, epithelial cells, endothelial cells, perineural cells, and trophoblasts of placenta. GoH3 recognizes an extracellular epitope of integrin α6 on human, mouse and bovine cells. GoH3 has been reported to block the binding of integrin α6 to laminin P1 and E8 fragments.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV421 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. With an Ex Max of 407-nm and Em Max at 421-nm, BD Horizon™ BV421can be excited by the violet laser and detected in the standard Pacific Blue™ filter set (eg, 450/50-nm filter). BD Horizon™ BV421conjugates are very bright, often exhibiting a 10 fold improvement in brightness compared to Pacific Blue™ conjugates.
Spezifikation
Spezifikation
CD49f
Flow Cytometry
Brilliant Violet 421
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
ITGA6; IThe GoH3 monoclonal ntegrin alpha-6; Integrin α6 chain; VLA-6; ITA6
GoH3
Monoclonal
Rat
Human
Mouse mammary tumor cells
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.