Learn More
CD5 Monoclonal Antibody (L17F12), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
148.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen CD5
Klon L17F12
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16331074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
61-0058-42
100 Tests
349.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16321074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
61-0058-41
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The L17F12 monoclonal antibody reacts with human CD5, a 67 kDa protein expressed by a majority of thymocytes and mature T cells and a subset of B cells. Signaling through the CD5 molecule activates T cells and binding of CD5 to its ligand on B cells, CD72, and plays an important role in T-B interaction and proliferation. Applications Reported: This L17F12 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This L17F12 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.125 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. PE-eFluor 610 can be excited with laser lines from 488-561 nm and emits at 607 nm. We recommend using a 610/20 band pass filter (equivalent to PE-Texas Red).  Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light. Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product No. 00-8222-49) (100 μL of cell sample + 100 μL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product No.
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD5
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P06127
IgG2a κ
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
L17F12
Flow Cytometry
PE-eFluor 610
Mouse
Human
921