missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD5 Mouse, APC, Clone: L17F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
212.00 € - 2320.00 €
Spezifikation
Antigen | CD5 |
---|---|
Klon | L17F12 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901538
|
EnquireBio
QAB14-APC-25TESTS |
25 Tests |
212.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991528
|
EnquireBio
QAB14-APC-100TESTS |
100 Tests |
530.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911538
|
EnquireBio
QAB14-APC-500TESTS |
500 Tests |
2320.00 €
500 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD5 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
921 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
L17F12 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_055022 | |
CD5 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |