Learn More
CD5 Maus Anti-Human, Super Bright 780, Klon: UCHT2, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 78-0059-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924124
  • 141.00 € / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 17-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The 53-6.7 monoclonal antibody reacts with the mouse CD8a molecule. CD8a is an approximately 32-34 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha beta) or as a homodimer (CD8 alpha alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells express CD8 alpha beta while gamma delta TCR T cells, a subpopulation of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs) and dendritic cells express CD8 alpha alpha. CD8 binds to MHC class I and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T cell development and activation of mature T cells. Applications Reported: This 53-6.7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This 53-6.7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 780 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 780 nm. We recommend using a 780/60 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. In einigen Experimenten haben wir beobachtet, dass die Kompensationswerte für Super Bright 780-konjugierte Antikörper im violetten 450/50-Kanal höher sind, wenn UltraComp eBeads Mikrosphären (Produktnr. 01-2222-42) im Vergleich zu einfarbig gefärbten Zellen verwendet werden. Unter diesen Umständen empfehlen wir die Einstellung der Kompensation mit Zellen. Wir haben dies auch bei einigen Experimenten mit AbC Gesamt-Antikörper-Kompensationsbeads beobachtet (Art.-Nr. A10497). Lichtempfindlichkeit: Dieser Tandemfarbstoff ist empfindlich gegenüber photoinduzierter Oxidation. Dieses Fläschchen sowie gefärbte Proben müssen vor Licht geschützt werden. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC Fixierungspuffer) oder in 1-stufiger Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm; Emission: 780 nm; Laser: Violettes Laser-CD5 ist ein67 humanes T-Lymphozyten-T-Ketten-transmembranes Glykoprotein. CD5 ist auf allen reifen T-Lymphozyten, den meisten Thymozyten und vielen T-Zellleukämien und Lymphomen vorhanden. CD5 reagiert auch mit einer Subpopulation aktivierter B-Zellen und kann als Rezeptor bei der Regulierung der T-Zellproliferation dienen. CD5 findet sich auf 95 % Thymozyten und 72 % der peripheren Blut-Lymphozyten. In Lymphknoten wird die Hauptreaktivität in T-Zell-Bereichen beobachtet. CD5 wird von vielen T-Zellen-Leukämien, Lymphomen und aktivierten T-Zellen exprimiert. Zu den Erkrankungen, die mit CD5-Dysfunktion assoziiert sind, gehören Thymuskrebs und Richtersyndrom.
Spezifikation
Spezifikation
CD5
Monoklonal
5 μl/Test
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
P06127
CD5-Antigen p56-62, T-Zelloberflächen-Glykoprotein-CD5, Lymphozyten-Antigen T1/Leu-1
Maus
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Human
Durchflusszytometrie
UCHT2
Superhell 780
CD5
Flüssig
CD5
IgG1, kappa
25 Tests
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
921