missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD53 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16363815
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16363815 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16363815 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA586954

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Purity is > 95% by SDS-PAGE.

CD53 is a tetraspanin family transmembrane glycoprotein expressed in the lymphoid-myeloid lineage. This molecule has been reported to form complexes with other leukocyte surface proteins such as CD2, CD19, CD21, MHC II, VLA-4 or tetraspanins CD37, CD81 and CD82, thus probably modulating various signaling processes. CD53 is involved in radioresistancy of tumor cells and its triggering has anti-apoptotic effect. In thymus, CD53 is up-regulated in response to positive selection signals during T cell development, and is strongly expressed upon macrophage exposure to bacterial lipopolysaccharide, whereas stimulation of neutrophils results in down-regulation of CD53 expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD53
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Cd53
Gen-Zugriffsnummer P19397, Q61451
Gen-Alias AI323659; antigen MOX44 identified by monoclonal antibody MRC-OX44; Cd53; CD53 antigen; CD53 glycoprotein; CD53 molecule; CD53 tetraspan antigen; cell surface antigen; cell surface glycoprotein CD53; Leukocyte antigen MRC OX-44; leukocyte surface antigen CD53; MOX44; OX44; Ox-44; tetraspanin-25; transmembrane glycoprotein; TSPAN25; tspan-25
Gensymbole Cd53
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein of human CD53.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12508, 963
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.