Learn More
CD54 / ICAM-1 Mouse, FITC, Clone: 15.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB47-F-100Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922098
  • 288.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD54 / ICAM-1
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ICAM1
Protein A/G Purified
RUO
3383
IgG1
Flow Cytometry
15.2
FITC
NP_000192
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.