missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD58 (LFA-3) Mouse anti-Human, PerCP-eFluor™ 710, Clone: TS2/9, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 46-0578-42

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16320854

  • 303.00 € / 100 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Mouse Monoclonal Antibody

CD58 (LFA-3) Monoclonal antibody specifically detects CD58 (LFA-3) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation

Spezifikation

CD58 (LFA-3)
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P19256
ag3; CD305; CD58; FLJ23181; FLJ43722; LAIR1; LAIR-1; LFA3; LFA-3; Lymphocyte function-associated antigen 3; RP5-1086K13.2; Surface glycoprotein LFA-3
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
TS2/9
PerCP-eFluor 710
CD58
Liquid
CD58
IgG1, kappa
100 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
965
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate