Learn More
Invitrogen™ CD59 Monoclonal Antibody (MEM-43), Biotin
Beschreibung
This antibody reacts with well defined epitope (W40, R-53) on CD59 (Protectin), an 18-20 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein expressed on the surface of all hematopoietic cells; it is widely present on cells in all tissues. This antibody does not compete with MEM-43/5, and has blocking activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD59 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MEM-43 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Zusammensetzung | PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | CD59 |
| Gen-Zugriffsnummer | P13987 |
| Gen-Alias | 16.3A5; 1F5; 1F5 antigen; 20 kDa homologous restriction factor; AA987121; Cb59b molecule; CD59; CD59 antigen; CD59 antigen p18-20 (antigen identified by monoclonal antibodies 16.3A5, EJ16, EJ30, EL32 and G344); CD59 glycoprotein; CD59 molecule; CD59 molecule (CD59 blood group); CD59 molecule, complement regulatory protein; Cd59a; CD59a antigen; CD59A glycoprotein; Cd59b; CD59b antigen; CD59B glycoprotein; CD59b moleucle, complement regulatory protein; complement inhibitor CD59; complement regulatory protein; EJ16; EJ30; EL32; G344; HRF20; HRF-20; human leukocyte antigen MIC11; Ly-6-like protein; lymphocytic antigen CD59/MEM43; MACIF; MAC-inhibitory protein; MACIP; MAC-IP; MEM43; MEM43 antigen; membrane attack complex (MAC) inhibition factor; membrane attack complex inhibition factor; Membrane inhibitor of reactive lysis; MIC11; MIN1; MIN2; MIN3; MIRL; MSK21; p18-20; protectin; surface anitgen recognized by monoclonal antibody 16.3A5; T cell-activating protein |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.