missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD6 Antibody (rC6/372) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18692475 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18692475 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18692475 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320926

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD6 Monoclonal antibody specifically detects CD6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rC6/372
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS
Gen-Alias CD6 antigenFLJ44171, CD6 molecule, T12, Tp120, TP120T-cell differentiation antigen CD6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human CD6 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 923
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.