missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD61 (Integrin beta 3) Monoclonal Antibody (VI-PL2), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
150.00 € - 395.00 €
Spezifikation
Antigen | CD61 (Integrin beta 3) |
---|---|
Klon | VI-PL2 |
Konzentration | 5 μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16321194
|
Affymetrix eBioscience
62-0619-42 |
100 Tests |
395.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16311194
|
Affymetrix eBioscience
62-0619-41 |
25 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
The VI-PL2 monoclonal antibody reacts with human CD61, also known as integrin beta 3 and GPIIIa. CD61 is a 90-110 kDa member of the beta integrin family expressed by a wide variety of cells, including leukocytes, platelets, endothelial and smooth muscle c
CD61 (Integrin beta 3) Monoclonal antibody specifically detects CD61 (Integrin beta 3) in Baboon, Canine, Cynomolgus Monkey, Human, Rhesus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD61 (Integrin beta 3) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
P05106 | |
ITGB3 | |
Primary | |
Antibody |
VI-PL2 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Mouse | |
Baboon, Canine, Cynomolgus Monkey, Human, Rhesus Monkey | |
102117791, 3690, 403788, 717379 | |
IgG1 κ | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
ITGB3 |