Learn More
CD61 (Integrin beta 3) Maus-anti-Pavian, Hund, Javaneraffe, Human, Rhesusaffe, Super Bright 645, Klon: VI-PL2, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 64-0619-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331574
  • 124.00 € / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 16-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The H1.2F3 monoclonal antibody reacts with mouse CD69, also known as very early activation antigen (VEA). CD69 is approximately 35 kDa and is expressed on the surface as a disulfide-linked dimer. While a small subset of lymphocytes in the thymus, spleen and lymph nodes express this antigen, activation of both T and B cells rapidly upregulates the surface expression of CD69, suggesting a role for CD69 in lymphocyte development and activation. Applications Reported: This H1.2F3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This H1.2F3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of stimulated mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 645 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 645 nm. We recommend using a 660/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No.
SB-4400 empfohlen, um alle unspezifischen Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Lichtempfindlichkeit: Dieser Tandemfarbstoff ist empfindlich gegenüber photoinduzierter Oxidation. Dieses Fläschchen sowie gefärbte Proben müssen vor Licht geschützt werden. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC Fixierungspuffer) oder in 1-stufiger Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm, Emission: 645 nm; Laser: Violetter Laser ITGB3-Proteinprodukt ist der Integrin Beta-Kette beta3. Integrine sind integrale Zelloberflächenproteine, die aus einer Alpha-Kette und einer Beta-Kette bestehen. Eine bestimmte Kette kann mit mehreren Partnern kombiniert werden, was zu unterschiedlichen Integrinen führt. Integrin Beta3 wird zusammen mit der Alpha IIb-Kette in Thrombozyten gefunden. Integrine sind bekannt dafür, dass sie an der Zelladhäsion sowie an der zelloberflächenvermittelten Signalisierung beteiligt sind.
Spezifikation
Spezifikation
CD61 (Integrin beta 3) 
Monoclonal
5 μl/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P05106
ITGB3
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Baboon, Canine, Cynomolgus Monkey, Human, Rhesus Monkey
Flow Cytometry
VI-PL2
Super Bright 645
ITGB3
Liquid
ITGB3
IgG1, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
102117791, 3690, 403788, 717379