missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD62L (L-Selectin) Monoclonal Antibody (DREG-56 (DREG56)), Brilliant Ultra Violet™ 615, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17877050
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17877050 100 Tests 100 Stück
17867050 25 Tests 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17877050 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 366062942

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD62L (L-Selectin)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon DREG-56 (DREG56)
Konzentration 5 μL/Test
Konjugat Brilliant Ultraviolet 615
Zusammensetzung PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen SELL
Gen-Zugriffsnummer P14151
Gen-Alias A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1
Gensymbole SELL
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6402
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.