Learn More
CD62P Rat anti-Mouse, FITC, Clone: RB40.34, BD
Rat Monoclonal Antibody
249.00 € - 463.00 €
Spezifikation
Antigen | CD62P |
---|---|
Klon | RB40.34 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15881469
|
BD Biosciences
561923 |
0.1 mg |
249.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15847368
|
BD Biosciences
553744 |
0.5 mg |
463.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The RB40.34 monoclonal antibody specifically binds to mouse P-selectin (CD62P), a 140 kDa protein which is expressed on activated platelets, activated endothelial cells, and megakaryocytes. P-selectin mediates the adhesion of neutrophils and monocytes to activated platelets and endothelial cells, mediates leukocyte rolling, and is involved in the migration of leukocytes into inflamed tissues. CD24 and CD162 (PSGL-1) are ligands of CD62P. mAb RB40.34 can block mouse P-selectin binding to its ligands in vitro and in vivo.
Spezifikation
CD62P | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
P-selectin-IgG1 Fusion | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
RB40.34 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 λ | |
Affinity Purified | |
P-selectin; Selp; LECAM3; LYAM3; PADGEM; GMP-140; Grmp |
For Research Use Only.