missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD63 Antibody (AD1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18690097 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
25 μg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18690097 25 μg 25 Mikrogramm
18667828 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18690097 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP268077

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD63
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon AD1
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry 1:10 - 1:200, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RBL-2H3 rat basophilic leukemia cells.
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 967
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.