Learn More
CD63 Mouse anti-Human, PE, Clone: H5C6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
203.00 € - 462.00 €
Spezifikation
Antigen | CD63 |
---|---|
Klon | H5C6 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15801479
|
BD Biosciences
561925 |
25 Tests |
203.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15888588
|
BD Biosciences
556020 |
100 Tests |
462.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The H5C6 monoclonal antibody reacts with CD63. CD63 is a 53 kDa, type III lysosomal glycoprotein, expressed on activated platelets, monocytes and macrophages. This molecule is also referred to in the literature as LIMP, gp55, melanoma-associated antigen ME491, Pltgp40, LAMP-3 and is a member of the tetraspan transmembrane 4 superfamily (TM4SF). It is widely expressed on surface and in the cytoplasm of various hematopoietic (monocytes, macrophages) and non-hematopoietic cells (endothelium, fibroblasts, osteoclasts, smooth muscle).
Spezifikation
CD63 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
H5C6 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Splenic Adherent Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.