Learn More
CD73 Monoclonal Antibody (eBioTY/11.8 (TY/11.8)), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 63-0731-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331434
  • 153.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
CD73 Monoclonal antibody specifically detects CD73 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD73
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q61503
NT5E
Affinity chromatography
RUO
23959
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
eBioTY/11.8 (TY/11.8)
Super Bright 600
NT5E
2210401F01Rik; 5'-NT; 5'-nucleotidase; AI447961; CALJA; CD73; E5NT; Ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; NTE
Rat
25 μg