missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD74 Monoclonal Antibody (5-329), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Affymetrix eBioscience 62-0748-42

256.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16331204

  • 384.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Mouse Monoclonal Antibody

CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD74
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P04233
CD74
Affinity chromatography
RUO
972
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
5-329
Super Bright 436
CD74
CD74; CD74 antigen; CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated); CD74 molecule; Cd74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain; class II-associated invariant chain peptide; CLIP; DHLAG; dinucleotide microsatellite; gamma chain of class II antigens; H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain; histocompatibility: class II antigens, gamma chain of; HLA class II histocompatibility antigen gamma chain; HLADG; HLA-DR antigens-associated invariant chain; HLA-DR-gamma; ia antigen-associated invariant chain; Ia-associated invariant chain; Ia-GAMMA; Ii; invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated; INVG34; MHC class II-associated invariant chain; MHC HLA-DR gamma chain; p33
Mouse
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote