Learn More
CD74 Monoclonal Antibody (5-329), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321204
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD74 Monoclonal antibody specifically detects CD74 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD74
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P04233
CD74
Affinity chromatography
RUO
972
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
5-329
Super Bright 436
CD74
Cd74; CD74 antigen; CLIP; DHLAG; H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain; HLA class II histocompatibility antigen gamma chain; HLADG; HLA-DR antigens-associated invariant chain; Ia antigen-associated invariant chain; Ia-GAMMA; II; INVG34; MHC class II-associated invariant chain; p33
Mouse
25 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ