Learn More
IBA Lifesciences CD8 + CD62 L+ CD45 RO+- Tcm Fab Streptamer™ Trenn- Kit MB
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
- Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 4 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
- CD8 Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 1 x 109 Zellen
- CD62L Fab-Strep, human zur Isolierung von T-Zellen; 1 Fläschchen für 5 x 108 Zellen
- CD45RO Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 2 x 108 Zellen
- Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 3 x1 ml
- Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 2 x 50 ml
- Die Isolierung humaner CD8 + CD62 L+ CD45RO+ zentraler T-Gedächtniszellen erfolgt durch serielle dreifache positive Selektion. In einem ersten Schritt werden PBMCs mit magnetischen CD8 Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD8-positive Zellfraktion wird gesammelt, und Zellen werden von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit, indem Biotin in einem starken Magneten hinzugefügt wird (StrepMan, aufrechte Position). Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt. Die reinen und markierungsfreien positiven CD8-Zellen werden nach dem gleichen Verfahren einer zweiten positiven Selektion mit magnetischen CD62L Fab Streptamers™ unterzogen. Die CD8 + CD62L+ T-Zellen werden dann einer dritten positiven Selektion mit CD45RO Fab Streptamers™ unterzogen.
- Das daraus resultierende Zellpräparat ist wird mit CD8 + CD62 L+ CD45RO+ zentralen T-Gedächtniszellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Keine Depletionsschritte und keine Säulen erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | PBMC |
| Material | Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin |
| Anzahl Zellen | 1.7 x 109 Zellen |
| Menge | 1 Kit |