Learn More
IBA Lifesciences CD8 Fab-TACS™ Agarosesäulen-Starterkit
Markierungsfreie Isolierung von CD8+ T-Zellen
Marke: IBA Lifesciences 6-3203-002
Weitere Details : CAS : 26628-22-8 Netto-Gewicht : 0.18600kg
Beschreibung
- FAB-TACS™ - Traceless Affinity Cell Selection - ist ein positiver Zellisolierungsansatz auf Grundlage unserer Strep-Tag™-Technologie.
- Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen werden mit Strep-Tactin™-beschichteten Agarose-Makrobeads gefüllt, die zur Zellisolierung entwickelt wurden. FAB-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, binden sich an die Matrix.
- Aufgrund der exklusiven Bindung des Fab-Strep an einem Oberflächenmarker haften Zielzellen an der Matrix. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült.
- In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps.
- Nach der Elution trennen sich die Fab-Streps aufgrund ihrer reduzierten Affinität von den Zelloberflächen.
- Die markierungsfreien authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen, 1 ml (2 x), CD8 Fab-Strep (Human), 10 x Puffer-CI, Biotin-Stammlösung, TACS Säulenadapter | |
Vollblut, Buffy-Coat (Leukozytenfilm) oder PBMCs | |
Human | |
10 x Puffer-Cl |
For Research Use Only.