Learn More
IBA Lifesciences CD81 Fab-TACS™ Exosom Agarosesäulen-Starterkit
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
- FAB-TACS™ ist ein spurenloser Affinitätsansatz zur Exosomisolierung auf Grundlage unserer Strep-tag™-Technologie. Das CD81 Fab-TACS™ Exosom Agarossäulen-Starterkit ermöglicht die markierungsfreie Isolierung von humanen CD81+ Exosomen aus Plasma-, Serum- und Zellkulturüberständen. CD81 ist ein Mitglied der Tetraspanin-Familie, die sich auf der Oberfläche von Exosomen befindet
- Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen werden mit Strep-Tactin™-beschichteten Agarose-Makrobeads gefüllt, die zur Zellisolierung entwickelt wurden. FAB-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, binden sich an die Matrix
- Aufgrund der exklusiven Bindung des Fab-Strep an einen Oberflächenmarker haften die Exosome an der Matrix. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült.
- In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Exosome und Fab-Streps. Nach der Elution trennen sich die Fab-Streps aufgrund ihrer geringen Affinität von der Exosomoberfläche
- Die markierungsfreien, voll funktionsfähigen Exosome sind jetzt für weitere Downstream-Anwendungen bereit
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen, 0,3 ml (2 x), CD81 Fab-Strep (human), 10 x Puffer-CI, Biotin-Stammlösung, TACS Säulenadapter |
| Zielspezies | Human |
Nur für Forschungszwecke.