Learn More
CD81 Mouse anti-Human, PE, Clone: JS-81, BD
Mouse Monoclonal Antibody
175.00 € - 462.00 €
Spezifikation
Antigen CD81
Klon JS-81
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15821509
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561957
25 Tests
175.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15898348
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555676
100 Tests
462.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
JS-81 identifies the newly clustered CD81 antigen, a 26 kDa, type III transmembrane protein (also known as TAPA-1) that is involved in cell growth and signal transduction. CD81 has a very broad cellular distribution, being expressed on cells of hematopoietic, neuroectodermal and mesenchymal origin. MAbs to CD81 have been shown to have anti-proliferative effects on different lymphoid cell lines, particularly those derived from large cell lymphomas. Immunoprecipitation studies reveal that CD81 is a component of a multimolecular complex which can include the Leu13 molecule, and the CD19 and CD21 molecules in B cells. MAbs to CD81 are reported to induce homotypic cell aggregation.
Spezifikation
Spezifikation
CD81
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
JS-81
Monoclonal
Mouse
Canine, Human, Rabbit
IgG1 κ
Affinity Purified
TAPA-1