missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD82/Kai-1 Antibody (071), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30158043
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30158043 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30158043 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP290086CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD82/Kai-1 Monoclonal antibody specifically detects CD82/Kai-1 in Human samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Capture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD82/Kai-1
Anwendungen ELISA, Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 071
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD82 antigenC33, CD82 molecule, IA4C33 antigen, Inducible membrane protein R2, KAI1GR15, kangai 1 (suppression of tumorigenicity 6, prostate; CD82 antigen (R2 leukocyteantigen, antigen detected by monoclonal and IA4)), Metastasis suppressor Kangai-1, R2, SAR2tetraspanin-27, ST6tspan-27, Suppressor of tumorigenicity 6 protein, Tetraspanin-27, Tspan-27, TSPAN274F9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD82/Kai-1 (Uniprot#: P27701-1; Gly 111-Leu 228).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3732
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.