Learn More
CD85j (ILT2) Mouse anti-Human, Super Bright 436, Clone: HP-F1, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 62-5129-42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331264
  • 331.00 € / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 12-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD85j (ILT2) Monoclonal antibody specifically detects CD85j (ILT2) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD85j (ILT2)
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q8NHL6
CD85 antigen-like family member J; CD85J; ILT2; ILT-2; Immunoglobulin-like transcript 2; Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1; LILRB1; LIR1; LIR-1; MIR7; MIR-7; Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 7; PIRB; PIR-B
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
HP-F1
Super Bright 436
LILRB1
Liquid
LILRB1
IgG1, kappa
100 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
10859