Learn More
CD85j (ILT2) Monoclonal Antibody (HP-F1), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
171.00 € - 377.00 €
Spezifikation
Antigen | CD85j (ILT2) |
---|---|
Klon | HP-F1 |
Konzentration | 5 μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16321264
|
Affymetrix eBioscience
62-5129-41 |
25 Tests |
171.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16331264
|
Affymetrix eBioscience
62-5129-42 |
100 Tests |
377.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
CD85j (ILT2) Monoclonal antibody specifically detects CD85j (ILT2) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD85j (ILT2) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
CD85 antigen-like family member J; CD85j; Ig-like transcript 2; ILT2; ILT-2; Immunoglobulin-like transcript 2; leucocyte Ig-like receptor B1; leukocyte immunoglobulin like receptor B1; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 1 soluble isoform; leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3-like; leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), member 1; LILRB1; LIR1; LIR-1; LOC100912456; MIR7; MIR-7; Monocyte/macrophage immunoglobulin-like receptor 7; myeloid inhibitory receptor 7; PIRB; PIR-B | |
LILRB1 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
LILRB1 |
HP-F1 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Mouse | |
Human | |
Q8NHL6 | |
10859 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |