Learn More
CD8a Mouse, PE, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB17-PE-500Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921588
  • 1060.00 € / 500 Tests
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG2a
Flow Cytometry
OKT8
PE
NP_741969
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.