missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: RPA-T8, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

187.00 € - 351.00 €

Spezifikation

Antigen CD8a
Klon RPA-T8
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB19-PCP55-25TESTS
25 Tests
187.00 €
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15911618
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB19-PCP55-100TESTS
100 Tests
351.00 €
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD8a
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
925
IgG1 κ
Protein A/G Purified
RPA-T8
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
NP_741969
CD8A
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen