missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Rat, APC-Cy7, Clone: 53-6.7, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

124.00 € - 250.00 €

Spezifikation

Antigen CD8a
Klon 53-6.7
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911558
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB16-APC7-25UG
25 μg
124.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15901558
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB16-APC7-100UG
100 μg
250.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD8a
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12525
IgG2a κ
Protein A/G Purified
53-6.7
Flow Cytometry
APC-Cyanine7
RUO
NP_033987
Cd8a
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen