Learn More
CD8a Rat, PE, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85 € - 149.00 €
Spezifikation
Antigen CD8a
Klon 2.43
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15932288
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB61-PE-25UG
25 μg
85.85 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15922288
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB61-PE-100UG
100 μg
149.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD8a
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12525
IgG2b
Protein A/G Purified
2.43
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_033987
Cd8a
Primary
Store at 2-4°C.