Learn More
CD8a Rat, PE, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB61-PE-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922288
  • 132.99 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 26-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD8a
2.43
PE
NP_033987
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12525
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
IgG2b
100 μg
Store at 2-4°C.