missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD8a Rat, V450, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
137.00 € - 276.00 €
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | 53-6.7 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911578
|
EnquireBio
QAB16-V450-25UG |
25 μg |
137.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901578
|
EnquireBio
QAB16-V450-100UG |
100 μg |
276.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD8a | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12525 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
53-6.7 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_033987 | |
Cd8a | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |