Learn More
CD8a Monoclonal Antibody (RPA-T8), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
135.00 € - 332.00 €
Spezifikation
Antigen CD8a
Klon RPA-T8
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15923344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
62-0088-42
100 Tests
332.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15913344
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
62-0088-41
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The RPA-T8 monoclonal antibody reacts with the human CD8a molecule, an approximately 32-34 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha/beta) or as a homodimer (CD8 alpha/alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class I and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T-cell development and activation of mature T cells. Applications Reported: This RPA-T8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This RPA-T8 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions.
CD8a Monoclonal antibody specifically detects CD8a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD8a
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG1 κ
Affinity chromatography
Antibody
RPA-T8
Flow Cytometry
Super Bright 436
Mouse
Human
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!