Learn More
IBA Lifesciences CD9 Fab-TACS™ Exosom Agarosesäulen-Starterkit
Artikelnummer. 17207750 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
:
Human
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17207750 Human
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17207750 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 63319002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Markierungsfreie Isolierung von CD9+ Exosomen aus Zellkulturmedien, Serum und Plasma
  • FAB-TACS™ ist ein spurenloser Affinitätsansatz zur Exosomisolierung auf Grundlage unserer Strep-tag™-Technologie
  • Das CD9 Fab-TACS™ Exosom Agarosesäulen-Starterkit ermöglicht die markierungsfreie Isolierung von humanen CD9+ Exosomen aus Plasma-, Serum- und Zellkulturüberständen
  • CD9 ist ein Mitglied der Tetraspanin-Familie, die sich auf der Oberfläche von Exosomen befindet
  • Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen werden mit Strep-Tactin™-beschichteten Agarose-Makrobeads gefüllt, die zur Zellisolierung entwickelt wurden. FAB-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, binden sich an die Matrix
  • Aufgrund der exklusiven Bindung des Fab-Strep an einen Oberflächenmarker haften die Exosome an der Matrix. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült.
  • In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Exosome und Fab-Streps. Nach der Elution trennen sich die Fab-Streps aufgrund ihrer geringen Affinität von der Exosomoberfläche
  • Die markierungsfreien, voll funktionsfähigen Exosome sind jetzt für weitere Downstream-Anwendungen bereit.
Spezifikation
Enthält Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen, 0,3 ml (2 x), CD9 Fab-Strep (human), 10 x Puffer-CI, Biotin-Stammlösung, TACS Säulenadapter
Zielspezies Human
Nur für Forschungszwecke.