missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD90/Thy1 Antibody (G7) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18210810 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18210810 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18210810 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP128031

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

CD90/Thy1 Monoclonal specifically detects CD90/Thy1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, In vitro assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD90/Thy1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon G7
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, In vitro assay, Functional Assay
Gen-Zugriffsnummer P01831
Gen-Alias CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen
Gensymbole THY1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse T cell hybridoma C6/G8
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hematopoietic Stem Cell Markers, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7070
Testspezifität Mouse CD90 (Thy-1.1 & Thy-1.2 alloantigens/Thy-1 epitope region A); Mr 28-32 kDa
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.