Beschreibung
CD90/Thy1 Polyclonal specifically detects CD90/Thy1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD90/Thy1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.1-0.3 ug/ml, Immunohistochemistry 3.75 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 3.75 ug/ml, Peptide ELISA detection limit 1:64000 |
| Zusammensetzung | Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P04216 |
| Gen-Alias | CD90, CD90 antigen, CDw90, FLJ33325, Thy-1 antigen, Thy-1 cell surface antigen, thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 T-cell antigen |
| Gensymbole | THY1 |
| Mehr anzeigen |