Learn More
CD94 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HP-3D9, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566534
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805139
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CD94 Monoclonal antibody specifically detects CD94 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD94
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
HP-3D9