Learn More
CD99 Maus Anti-Human, Super Bright 436, Klon: 3B2/TA8, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 62-0997-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321214
  • 128.00 € / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 10-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der monoklonale 3B2/TA8-Antikörper reagiert mit humanem CD99, auch bekannt als E2 Antigen und MIC2. CD99 ist ein etwa 32 kDa-Sialoglykoprotein und wird von allen Leukozyten exprimiert. CD99 ist an der Adhäsion und Aktivierung von T-Zellen beteiligt. Berichtete Anwendungen: Th
CD99 (E2, MIC2) ist ein transmembranes Glykoprotein, das an der Regulation der Adhäsionseigenschaften von T-Zellen und dem programmierten Zelltod im Unterschied zu einem typischen Apoptoseverlauf beteiligt ist. Die Rollen von CD99 sind spezifisch für bestimmte Stufen der Differenzierung von T-Zellen, z. B. Corticothymozyten. CD99R-Isoformexpression ist im hämatopoetischen System auf T-, NK- und myeloische Zellen beschränkt.
Spezifikation
Spezifikation
CD99
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P14209
CD99
IgG2a, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
4267
Flow Cytometry
3B2/TA8
Super Bright 436
CD99