missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cdc23 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18479060 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18479060 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18479060 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177156F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cdc23 Polyclonal antibody specifically detects Cdc23 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cdc23
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ANAPC8anaphase promoting complex subunit 8, Anaphase-promoting complex subunit 8, APC8CDC23 (cell division cycle 23, yeast, homolog), cell division cycle 23 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 23 homolog, CUT23, Cyclosome subunit 8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the center of human APC8. The immunogen is located within amino acids 270 - 320 of APC8. Amino Acid Squence: FNELRKQDPYRIENMDT
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8697
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.