missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Human CDC42 BPA (MRCKA), His Tag Recombinant Protein

Human CDC42 BPA (MRCKA), His Tag Recombinant Protein

632.00 € - 7890.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_055641
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 58.7 kDa
Gen-Alias CDC42 BPA (MRCKA)
Kinase-Familie DMPK Kinase Family
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11565026
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PV4398
10μg
632.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10425022
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PV4434
1 mg
7890.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

CDC42BPA (MRCKA) is a serine⁄threonine kinase which functions in actin cytoskeleton assembly and organization.
Spezifikation

Spezifikation

NP_055641
58.7 kDa
DMPK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Baculovirus
Kinase Assay
CDC42 BPA (MRCKA)
Human
His Tag
Dry Ice
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen