missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDC42BPB Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18013699 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18013699 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18013699 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298656H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC42BPB Polyclonal specifically detects CDC42BPB in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CDC42BPB
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CDC42 binding protein kinase beta (DMPK-like), CDC42-binding protein kinase beta, CDC42-binding protein kinase beta (DMPK-like), DMPK-like beta, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ37601, FLJ44730, KIAA1124DKFZp686H1431, MRCK beta, MRCKB, Myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding kinase beta, Myotonic dystrophy protein kinase-like beta, serine/threonine-protein kinase MRCK beta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDC42BPB fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9578
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.