missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cdc6 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18545094 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18545094 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18545094 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297296AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Cdc6 Polyclonal antibody specifically detects Cdc6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cdc6
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CDC18LHsCDC18, Cdc18-related protein, CDC6 (cell division cycle 6, S. cerevisiae) homolog, CDC6 cell division cycle 6 homolog, CDC6 cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae), CDC6-related protein, cell division control protein 6 homolog, cell division cycle 6 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle 6 protein, HsCdc18, HsCDC6, p62(cdc6)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Cdc6 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 990
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.