Learn More
CDCA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA549909
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15603845
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total CDCA2 protein.
CDCA2 Polyclonal antibody specifically detects CDCA2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CDCA2
Polyclonal
Unconjugated
CDCA2
2610311M19Rik; AI586158; CDCA2; cell division cycle associated 2; cell division cycle-associated protein 2; FLJ25804; MGC129906; MGC129907; PPP1R81; protein phosphatase 1, regulatory subunit 81; recruits PP1 onto mitotic chromatin at anaphase protein; Repo-Man
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
157313
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q69YH5
CDCA2
Synthesized peptide derived from C-terminal of human CDCA2.