Learn More
Invitrogen™ CDCA3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5045), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200087882
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30088376 100 μL 100 Mikroliter
30088980 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30088376 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA552772
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
F-box-like protein which is required for entry into mitosis. Acts by participating in E3 ligase complexes that mediate the ubiquitination and degradation of WEE1 kinase at G2/M phase. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CDCA3
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 23GB5045
Konzentration 3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CDCA3
Gen-Zugriffsnummer Q99618, Q99M54
Gen-Alias 2410005A12Rik; C8; CDCA 3; CDCA3; cell division cycle associated 3; cell division cycle-associated protein 3; gene rich cluster, C8; gene-rich cluster protein C8; GRCC 8; GRCC8; MGC2577; TOME 1; Tome1; TOME-1; trigger of mitotic entry 1; trigger of mitotic entry protein 1
Gensymbole CDCA3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human CDCA3 (1-42AA).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 14793, 83461
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG