Learn More
Invitrogen™ Human CDK1/cyclin A2, GST Tag Recombinant Protein
Human CDK1/cyclin A2, GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV6280
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15448933
  • 492.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CDK1 is a catalytic subunit of a protein kinase complex, called the M-Phase Promoting Factor that induces entry into mitosis and is universal among eukaryotes. Phosphorylation of Bcl-2 in G2/M phase-arrested cells following photodynamic therapy with hypericin involves a CDK1-mediated signal and delays the onset of apoptosis. Therapeutic potential of CDK inhibitor NU2058 in androgen-independent prostate cancer has also been demonstrated.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Kinase Assay
10μg
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Serine/Threonine Kinase
Baculovirus
Recombinant, Full Length
60.4/74.8 kDa
Human
GST Tag
Biochemical binding/kinetic
CDK1/cyclin A2
Kinases & Inhibitors