Learn More
Invitrogen™ Human CDK2/Cyclin A, His Tag Recombinant Protein
Human CDK2/Cyclin A, His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV3267
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11563407
  • 638.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CDK2 is a catalytic subunit of the cyclin-dependent protein kinase complex, and is essential for cell cycle G1⁄S phase transition. This protein is coexpressed and copurified with CyclinA.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001789 I NP_001228
1017, 890
10μg
CDK and CHK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 20mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.01% Triton X-100, 2mM DTT, 20% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CMCG Group
Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
cyclin-dependent kinase 2
Kinases & Inhibitors
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
38.5⁄52.8 kDa
CDK2/Cyclin A
Human
His Tag
Biochemical binding/kinetic, Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Dry Ice
CDK2
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Cell Cycle & Proliferation, Signal Transduction