Learn More
CDK4/Cyclin D1 Recombinant Human Protein
CDK4/Cyclin D1 rekombinantes humanes Protein
Marke: Invitrogen PV4400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
CDK4 funktioniert als Zellzyklus-Initiatorprotein. Dieses Protein wird gemeinsam mit Cyclin D1 exprimiert und aufgereinigt.Spezifikation
NP_000066 I NP_4444284 | |
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
cyclin-dependent kinase 4 | |
Kinases & Inhibitors | |
Serine⁄Threonine Kinases | |
Human | |
61.8⁄61.2 kDa | |
CDK4/Cyclin D1, CND1 | |
GST Tag |
Biochemical binding/kinetic, Biochemical ADP accumulation | |
Ser⁄Thr Kinases: CMCG Group | |
CDK4/Cyclin D1 | |
Baculovirus | |
Full Length, Recombinant | |
Cell Cycle & Proliferation, Signal Transduction | |
Kinase Assay | |
10 μ g | |
CDK and CHK Kinase Family |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.