Learn More
CDK5RAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14740-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883534
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Neuronal CDC2-like kinase, which is involved in the regulation of neuronal differentiation, is composed of a catalytic subunit, CDK5, and an activating subunit, p25NCK5A. The protein encoded by this gene binds to p25NCK5A and therefore may be involved in neuronal differentiation. Multiple transcript variants exist for this gene, but the full-length natures of only two have been determined.
Spezifikation
Spezifikation
CDK5RAP1
Polyclonal
Unconjugated
CDK5RAP1
C20orf34, C42, CDK5RAP1, CDK5RAP1.3, CDK5RAP1.4, CGI 05, HSPC167
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
252827, 51654, 66971
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BTW8, Q96SZ6, Q9JLH6
CDK5RAP1
CDK5RAP1 Fusion Protein Ag6409
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human