Learn More
Human CDK7/Cyclin H/MNAT1, His Tag Recombinant Protein
Human CDK7/Cyclin H/MNAT1, His Tag Recombinant Protein
622.00 € - 7850.00 €
Spezifikation
Gen-Alias | CDK7/Cyclin H/MNAT1 |
---|---|
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10046842
|
Invitrogen
PV4186 |
1mg |
7850.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15474603
|
Invitrogen
PR6749B |
100μg |
1804.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11553597
|
Invitrogen
PV3868 |
10μg |
622.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The trimeric complex of CDK7, cyclin H and MNAT1, functions as a Cdk-activating kinase (CAK). It is an essential component of the transcription factor TFIIH, that is involved in transcription initiation and DNA repair. This complex is thought to serve as a direct link between the regulation of transcription and the cell cycle.Spezifikation
CDK7/Cyclin H/MNAT1 | |
Human | |
His Tag | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.