Learn More
Lonza™ CDM™ Chondrozyten-Differenzierungsmedikament BulletKit™
Beschreibung
- Kultur-Kit mit Basalmedium und Supplementen.
- Entwickelt zur Unterstützung der Differenzierung von Chondrozyten.
- Enthält Folgendes:
- 1 x Flasche Basalmedium, 250 ml
- 1 x Fläschchen mit gelber Kappe mit R3-IGF, 0,50 ml
- 1 x Fläschchen mit blauer Kappe mit TGF-beta, 1,25 ml
- 1 x Fläschchen mit violetter Kappe mit Insulin, 0,50 ml
- 1 x Fläschchen mit roter Kappe mit GA-1000, 0,25 ml
- 1 Flasche FKS, 12,50 ml
- 1 x Fläschchen mit naturfarbener Kappe mit Transferrin, 0,50 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Chondrozyten |
| Produkttyp | Stammzell-Differenzierungsmedien |
| Menge | Medium: 250 ml, R3-IGF: 0,50 ml, TGF-beta: 1,25 ml, Insulin: 0,50 ml, GA-1000: 0,25 ml, FBS: 12,50 ml, Transferrin: 0,50 ml |
| pH | 7,6 bis 8,0 |
| Farbe | Mittel: Rot |
| Inhalt und Lagerung | Basalmedium |