missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16590402
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16590402 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16590402 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA597576

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CDT1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

KMT2A is a histone methyltransferase that plays an essential role in early development and hematopoiesis. It is a catalytic subunit of the MLL1/MLL complex, a multiprotein complex that mediates both methylation of 'Lys-4' of histone H3 (H3K4me) complex and acetylation of 'Lys-16' of histone H4 (H4K16ac). In the MLL1/MLL complex, KMT2A specifically mediates H3K4me, a tag for epigenetic transcriptional activation. KMT2A has weak methyltransferase activity by itself, and requires other components of the MLL1/MLL complex to obtain full methyltransferase activity. It has no activity toward histone H3 phosphorylated on 'Thr-3', less activity toward H3 dimethylated on 'Arg-8' or 'Lys-9', and has higher activity toward H3 acetylated on 'Lys-9'. Required for transcriptional activation of HOXA9 and promotes PPP1R15A-induced apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CDT1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen CDT1
Gen-Zugriffsnummer Q9H211
Gen-Alias 2610318F11Rik; AW545653; C76791; CDT1; chromatin licensing and DNA replication factor 1; DNA replication factor Cdt1; Double parked homolog; Double parked, Drosophila, homolog of; DUP; Retroviral insertion site 2 protein; retroviral integration site 1; retroviral integration site 2; RIS2
Gensymbole CDT1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human DNA replication factor Cdt1 protein (12-170AA).
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81620
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.